Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 87,0-89,0%, P. M. aprox. 13 000-23 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294208 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294208 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15294208 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.35€
    36.65€ / 100 g
    Ahorro 6.70€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Indicador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Punto de fusión 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular (C2H4O)n
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Número MDL MFCD00081922
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,7706
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nombre IUPAC Etenol
Peso molecular (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Viscosidad 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Porcentaje de pureza 87.0-89%