Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 87,0-89,0%, P. M. aprox. 13 000-23 000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Color | Amarillo a marrón |
| Nombre de nota | 88% Hydrolyzed, Average M.W. 22000 |
| pH | 4.5 to 6.5 (4% aq.sol) |
| CAS | 9002-89-5 |
| Forma física | Líquido después derretirse |
| Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
| Ceniza | 1% max. (as Na2O) |
| Cantidad | 1 kg |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |