Learn More
Acetato de polivinilo, ∽ P.M. 100000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523361 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10523361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183265000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl acetate)
Nombre de nota Average M.W. 101600
CAS 9003-20-7
Forma física Gránulos
Densidad 1.1800g/mL
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular (C4H6O2)n
Fórmula lineal [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Número MDL MFCD00084457
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Nombre IUPAC acetato de etenilo
Peso molecular (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916