Learn More
Poli(cloruro de trifluorovinilo), TRC
Código de producto. 30415531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30415531 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30415531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6893901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(trifluorovinyl chloride)
CAS 9002-83-9
Fórmula molecular [CF2CF(Cl)]n
Cantidad 1 g
Sinónimo Aclar RX 160, CTFE oil 27, CTFE oil 56, Chlorotrifluoroethene homopolymer, Chlorotrifluoroethylene homopolymer, Chlorotrifluoroethylene polymer, Clarus P 4000TR, DF 0025C1, DF 1, Daifloil 10, Daifloil 100, Daifloil 20, Daifloil 3, Daifloil 50, Daiflon CTFE, Daiflon CTFE-D 55P, Daiflon D 45S, Daiflon M 300, Daiflon M 300P, EL Sealer 4810N-R, EL Sealer No. 4810N-R, Ekafluvin, F 3, F 3 (vinyl polymer), FL-G 100, FL-G 330, FL-G 35, FL-G 5, FLuorolube LG 160, Flonlube FL 500, Flonlube FL 800, Fluorolon 3, Fluorolube 2000, Fluorolube 300/140, Fluorolube FS 5, Fluorolube GR 470, Fluorolube S 30, Fluoroplast 3, Fluoroplast3P, Fluoroplast F 3, Fluorothene, Flurolube FS 5, Ftorlon 3, Ftoroplast 3, Ftoroplast 3P, Fulusin T, HBF 430, HFM-F 8800, Halar 200, HaloVac 60, Halocarbon 95, Halon, Hostaflon C, Kel S, Kel-F, Kel-F 10, Kel-F 200, Kel-F 3, Kel-F 6050, Kel-F 6061, Kel-F700, Kel-F 81, Kel-F 90, Kel-F 95/5, Kel-F oil, M 300, M 300P, M 400H, M 400P, MLO 81-125, MLO 83-322, Monochlorotrifluoroethylene polymer, Neoflen CTFE-M 400, Neoflon CTFE, Neoflon CTFE-M 300, Neoflon CTFE-M 300PL, Neoflon CTFE-M 400, Neoflon CTFE-M 400H, Neoflon DF 0025, Neoflon DF 0025C, Neoflon DF 0050C1, Neoflon M 300, Neoflon M 300P, Neoflon M 300PL, Neoflon M 400H, Neoflon PCTFE, Neoflon PCTFE-DF0050C1, Neoflon PCTFE-M 300, Neosorb ND, P 2000TR, PCTFE, Plaskon CTFE, Poly(1-chloro-1,2,2-trifluoroethylene), Poly(chlorotrifluoroethene), Poly(chlorotrifluoroethylene), Poly(ethylene trifluoride chloride), Poly(monochlorotrifluoroethylene), Poly(trifluorochloroethylene), Poly(trifluoroethylenechloride), Poly(trifluoromonochloroethylene), Poly(trifluorovinyl chloride), Poly(vinyl trifluorochloride), Safetol 3.1, TBM 240, TL 340, Teflex, Teflex(fluoropolymer), Teflon PCTFE, Trifluorochloroethylene homopolymer, Trifluorochloroethylene polymer, Voltalef, Voltalef 10S, Voltalef 1S, Voltalef 202, Voltalef 300LD, Voltalef 300UF, Voltalef 302, Voltalef UF 300
Fórmula InChI InChI=1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6