Learn More
Poli(tetrafluoroetileno), TRC
Código de producto. 30453496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453496 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30453496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7475001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Fórmula molecular (CF2CF2)n
Cantidad 1 g
Sinónimo PTFE
Peso molecular (g/mol) 100.02