Learn More
Poli(tetrafluoroetileno), TRC
Código de producto. 30456878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456878 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30456878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7475002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Fórmula molecular (CF2CF2)n
Cantidad 2.5 g
Sinónimo PTFE
Peso molecular (g/mol) 100.02