Learn More
Politetrafluoroetileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183810 250 g Frasco de plástico 250 g
10173810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10042400 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178932500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-84-0
Fórmula molecular (C2F4)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00084455
Sinónimo PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(tetrafluoroethylene)
Color Blanco
Forma física Polvo
Densidad 2.0000g/mL
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (-CF2CF2-)n