Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poly(tetrafluoroethylene) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula lineal | (-CF2CF2-)n |
| Densidad | 2.0000g/mL |
| Cantidad | 5 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Envase | Frasco de vidrio |