Learn More
Ácido sulfónico de poliestireno, sal sódica, P.M. 75000, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477105 250 g 250 g
15467105 50 g 50 g
15457105 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045851.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25704-18-1
Fórmula molecular (C8H7NaO3S)n
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00084449
Clave InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Color Marrón
Nombre de nota M.W. 75,000
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzenesulfonico; hidrógeno molecular; sodio