Learn More
Sal sódica de poli(ácido sulfónico de estireno), P. M. 70000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466375 250 g 250 g
15456375 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041688.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt is used as Polyelectrolyte. It is also used as electroconductive and antistatic resin for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25704-18-1
Fórmula molecular (C8H7NaO3S)n
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00084449
Clave InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzenesulfonico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
Nombre de nota M.W. 70,000
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water,lower alcohols,glycols.
Forma física Polvo