Learn More
Alfa Aesar™ Sal sódica de poli(ácido sulfónico de estireno), P. M. 300000
Código de producto. 15436695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436695 100 g 100 g
15426695 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 15436695 missing translation for 'mfr' Alfa Aesar™ missing translation for 'supplierNo' 045049.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25704-18-1
Fórmula molecular (C8H7NaO3S)n
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00084449
Clave InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Nombre de nota M.W. 300,000
Color Marrón
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water and lower glycols.
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzenesulfonico; hidrógeno molecular; sodio
Forma física Polvo