Learn More
Poli(ácido sulfónico de estireno), P. M. 75 000, solución acuosa al 30 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335377 100 g 100 g
11345377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042653.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28210-41-5
Poly(styrene sulfonic acid) is used in water softening and to remove hard ions like calcium and magnesium. In the medical field, it is used as potassium binders in acute and chronic kidney disease. Its sodium salt is used as a superplastifier in cement, as a dye improving agent for cotton, as proton exchange membranes in fuel cell applications. It acts as a solid acid catalyst in organic synthesis. It is an antistatic resin used for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28210-41-5
Número MDL MFCD00165973
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (styrene sulfonic acid)
Nombre de nota M.W. 75,000
Color Ámbar
Densidad 1.1 g/mL
Cantidad 100 g
Número UN UN2584
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 30% p/v
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(styrene sulfonic acid)