Learn More
Divinilbenceno de poliestireno, aminometilado, entrecruzado al 1 %, malla de 200-400, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11428590 5 g 5 g
11408590 25 g 25 g
11418590 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11428590
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044394.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89551-24-6
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00146442
Clave InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nombre IUPAC fenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (styrene-divinylbenzene)
Nombre de nota Aminomethylated, 1% cross-linked
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Tamaño de malla 200 to 400 Mesh