Learn More
Divinilbenceno de poliestireno, entrecruzado al 2 %, malla de 30-60, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448197 2500 g 2500 g
11428197 100 g 100 g
11438197 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17566.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-70-7
Fórmula molecular C24H27NO5
Peso molecular (g/mol) 409.48
Número MDL 9003-70-7
Clave InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(styrene-divinylbenzene)
Nombre de nota 2% cross-linked
Cantidad 2500 g
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno;estireno
Tamaño de malla 30-60 Mesh