Learn More
Divinilbenceno de poliestireno, entrecruzado al 1 %, malla de 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399418 25 g 25 g
11379418 5 g 5 g
11389418 100 g 100 g
11346219 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11399418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043292.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9003-70-7 | Molecular Formula: C24H27NO5 | Molecular Weight: 409.48 g/mol
El poli(estireno-divinilbenceno) se utiliza como medio de separación cromatográfica. También se utiliza para la eliminación de inhibidores fenólicos: hidroquinona, éter monometílico de hidroquinona y terc-butilcatecol. Se utiliza ampliamente como material de relleno de columnas en cromatografía líquida para la separación de iones orgánicos e inorgánicos. El copolímero de estireno-divinilbenceno se utiliza en el análisis de trazas inorgánicas para la preconcentración de extracción en fase sólida.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-70-7
Fórmula molecular C24H27NO5
Peso molecular (g/mol) 409.48
Número MDL 9003-70-7
Clave InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno;estireno
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (styrene-divinylbenzene)
Nombre de nota 1% cross-linked
Forma física Gránulos
Cantidad 25 g
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Olor Odorless
Información de solubilidad Insoluble in water.
RU– Solo para uso en investigación