Learn More
Poliestireno, P.M. medio 250 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657744 100 g Frasco de vidrio 100 g
10337790 25 g Frasco de vidrio 25 g
10636002 500 g Frasco de vidrio 500 g
10002380 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10657744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.55€
    57.65€ / 100 g
    Ahorro 10.90€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-53-6
Fórmula molecular (C8H8)n
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(styrene)
Forma física Sedimentos
Punto de fusión 93.0°C
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH2CH(C6H5)-]n
Índice de refracción 1.5916
Gravedad específica 1.05
Índice Merck 14, 8860
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Nombre IUPAC estireno