Learn More
Sulfonato de poliestireno de sodio, P.M. medio 70,000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10328550 100 g Frasco de plástico 100 g
10012830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10144800 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222271000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25704-18-1
Fórmula molecular (C8H7NaO3S)n
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00084449
Clave InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Color Claro a blanco
Nombre de nota Average M.W. 70.000
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols
Nombre IUPAC ácido 4-etenilbenzenesulfonico; hidrógeno molecular; sodio