Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poly(propylene glycol) |
| Nombre de nota | Average M.W. 425 |
| Punto de ebullición | 200.0°C |
| Punto de fusión | -25.0°C |
| Densidad | 1.0000g/mL |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Temperatura de inflamación | 185°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H[OCH(CH3)CH2]nOH |
| Índice de refracción | 1.4465 to 1.4505 |
| Show More |