Learn More
Polipropilenglicol, P.M medio 425, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479890 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10479890 500 g Frasco de vidrio 500 g
10154400 5 g Frasco de vidrio 5 g
10338190 250 g Frasco de vidrio 250 g
11916981 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10479890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192155000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-69-4
Fórmula molecular (C3H6O)n
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00084446
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxipropoxi)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(propylene glycol)
Nombre de nota Average M.W. 425
Punto de ebullición 200.0°C
Punto de fusión -25.0°C
Fórmula lineal H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densidad 1.0000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 185°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4465 to 1.4505
Gravedad específica 1
Viscosidad 80 mm2/s (25°C)