Learn More
Polivinilcarbazol, P.M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10367431 5 g 5 g
10624872 10 g 10 g
10700985 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329690050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25067-59-8
Fórmula molecular (C14H11N)n
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00134336
Clave InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(N-vinylcarbazole)
Color Blanco
Nombre de nota Secondary standard
Forma física Polvo cristalino
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 3% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.683
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, dichloromethane,, dioxane, thf, toluene
Nombre IUPAC 9-etinilcarbazol