Learn More
Poli(metilhidrosiloxano), terminado en trimetilsililo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956011 25 mL 25 ml
11966011 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-57-2
Fórmula molecular (CH4OSi)n
Número MDL MFCD00084478
Clave InChI QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(methylhydrosiloxane)
Densidad 1.0060g/mL
Temperatura de inflamación 204°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3H9OSi-(CH4OSi)n-CH3H9Si
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.006