Learn More
Poli(metacrilato de metilo), TRC
Código de producto. 30135206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135206 2.5 g 2.50 g
30012630 5 g 5 g
30004859 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6880982.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-14-7
Fórmula molecular C15 H24 O6 X2
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo PMMA
SMILES [X]CC(C)(CC(C)(CC([X])(C)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polymethyl methacrylate
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1573