Learn More
Polimetilmetacrilato, patrón secundario, P.M. 94600, N.M. 52300, gránulos finos, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(methyl methacrylate) |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | M.W. 93300 |
| CAS | 9011-14-7 |
| Forma física | Gránulos |
| Punto de fusión | >150.0°C |
| Densidad | 1.18 |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 303°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |