Learn More
Polimetilmetacrilato, ∽ P.M. 15000 (GPC), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10164400 100 g Frasco de plástico 100 g
10541641 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9011-14-7
Fórmula molecular (C5H8O2)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00134349
Clave InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Nombre IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(methyl methacrylate)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 15000 (GPC)
Forma física Gránulos
Fórmula lineal [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Densidad 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 3% max.
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas Bead size (typically): 10 to 100 micron