Learn More
Poli(metil hidrógeno siloxano), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(methyl hydrogen siloxane) |
| CAS | 63148-57-2 |
| Fórmula molecular | (CH 3 ) 3 SiO[(CH 3 )HSiO] n Si(CH 3 ) 3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl Hydrogen Silicones, Methyl Hydrogen Siloxanes, Methyl Hydrogen Trimethylsilyl-terminated Polysiloxanes, Methyl Hydrogen Polysiloxane, Momentive SS 4300 |