Learn More
MP Biomedicals™ Clorhidrato de poli-L-lisina
Código de producto. 17348583 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17348583 500 mg 500 miligramos
17338583 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17348583 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215269090
El clorhidrato de poli-L-lisina es un factor de unión celular en aplicaciones de cultivo.
  • La poli-L-lisina es un factor de unión no específico para células útil para promover la adhesión celular a sustratos sólidos.
  • La poli-L-lisina mejora la interacción electrostática entre los iones cargados negativamente de la membrana celular y la superficie de cultivo.
  • Cuando se adsorbe en la superficie de cultivo, la poli-L-lisina aumenta el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión celular.
  • Los polímeros de D- y L-lisina se utilizan para recubrir superficies sólidas.
  • Se ha informado que la poli-L-lisina mejora el recubrimiento proteico de las placas ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 26124-78-7
Color Blanquecino
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Factor de fijación celular en aplicaciones de cultivo
Peso molecular > 20 000 g/mol
Cantidad 500 mg
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.