Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1, 500-8, 000] |
| CAS | 25988-63-0 |
| Fórmula molecular | C18H38N6O4 |
| Sinónimo | lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr |
| Cantidad | 100 mg |
| Clave InChI | WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N |
| SMILES | C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoil]amino]hexanoil]amino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 402.54 |
| PubChem CID | 72363 |
| Mostrar más |