Learn More
Clorhidrato de poli(hexametilenebicyanoguano-hexametilenediamina) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30132391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132391 50 g 50 g
30005599 25 g 25 g
30008873 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68920050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27083-27-8
Fórmula molecular (C10H18N8 . C6H16N2)x . HCl
Sinónimo N,N' ' '-1,6-Hexanediylbis[N'-cyanoguanidine, polymer with 1,6-Hexanediamine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-ciano-3-[6-[(N-cianocarbamimidil)amino]hexil]guanidina; Cloruro
SMILES N=C(NCCCCCCNC(NC#N)=N)NC#N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) Hydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N8.ClH/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12;/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1421