Learn More
Óxido de polietileno, P.M. aprox. 100000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062290 5 g Frasco de vidrio 5 g
10082300 250 g Frasco de vidrio 250 g
10459490 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene oxide)
Color Blanco a amarillo
Nombre de nota Approximate M.W. 100.000
Forma física Polvo
Punto de fusión 65.0°C to 67.0°C
Fórmula lineal (-CH2CH2O-)n
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4539