Learn More
Polietilenglicol metil-éter, P.M. medio 750, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522411 500 g Frasco de vidrio 500 g
10092490 5 g Frasco de vidrio 5 g
10164210 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192325000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-74-4
Fórmula molecular (C2H4O)nCH4O
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00084416
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol methyleether)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 750
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forma física Masa fundida
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. 715 to 785
Fórmula lineal CH3(OCH2CH)nOH
Densidad 1.09g/mL
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
Valor hidroxilo 71.5 to 78.5mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Agua 0.1% max.