Learn More
Polietilenglicol metil-éter, P.M. medio 350, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246250 500 g Frasco de vidrio 500 g
10543751 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192305000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-74-4
Fórmula molecular (C2H4O)nCH4O
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00084416
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol methyleether)
Nombre de nota Average M.W. 350
pH 4.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3(OCH2CH)nOH
Densidad 1.09g/mL
Cantidad 500 g
Valor hidroxilo 152 to 168mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Agua 0.15% max. (K.F.)