Learn More
Poli(etilenglicol) Éter Metílico Mn~5000, TRC
Código de producto. 30179399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179399 50 g 50 g
30179079 10 g 10 g
30179540 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68852550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-74-4
Fórmula molecular CH3O(CH2CH2O)nH
Sinónimo (Methoxypolyethylene Glycol), α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), Polyoxyethylene Monomethyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Methyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Monomethyl Ether;
SMILES OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxypolyethylene Glycol
Cantidad 50 g