Learn More
Poli(etilenglicol) Éter Metílico Mn~2000, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxypolyethylene Glycol |
| CAS | 9004-74-4 |
| Fórmula molecular | CH3O(CH2CH2O)nH |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Methoxypolyethylene Glycol), α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), Polyoxyethylene Monomethyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Methyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Monomethyl Ether; |
| SMILES | OCCOC |