Learn More
Poli(etilenglicol metil éter), P.M. medio 500, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200233 500 g Frasco de vidrio 500 g
10433263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10758113 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10200233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387895000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-74-4
Fórmula molecular (C2H4O)nCH4O
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00084416
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol methyl ether)
Punto de fusión 12°C
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Temperatura de inflamación 268°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(OCH2CH)nOH
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
Viscosidad 20 mm2/s (50°C)
Forma física Líquido