Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 8000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
| Color | white flakes |
| Nombre de nota | Average M.W. 8000 |
| Punto de fusión | 55.0°C to 60.0°C |
| Cantidad | 10 kg |
| Temperatura de inflamación | 270°C |
| Valor hidroxilo | 12 to 16mg KOH/g |
| Envase | Tambor de plástico |
| Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
| Índice Merck | 15, 7688 |
| Mostrar más |