Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 8000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
3 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065830 3 kg Tambor de plástico 3 Kg
10005850 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10309103 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10065830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418050030
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color white flakes
Nombre de nota Average M.W. 8000
Punto de fusión 55.0°C to 60.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Cantidad 3 kg
Temperatura de inflamación 270°C
Valor hidroxilo 12 to 16mg KOH/g
Envase Tambor de plástico
Viscosidad 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Agua ≤0.5% (K.F.)