Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 6000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523561 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10154210 10 g Glass bottle 10 g
10751604 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192280010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.65€
    47.65€ / 1 Kg
    Ahorro 9.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Forma física Polvo o escamas
Punto de fusión 55.0°C to 60.0°C
Cantidad 1 kg
Valor hidroxilo 17 to 20mg KOH/g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Viscosidad 220-262 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 6000