Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 600, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712305 5 L Tambor de plástico 5 LT
10471621 1 L Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192240051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Nombre de nota Average M.W. 600
Forma física Líquido viscoso después de derretirse
Punto de fusión 17.0°C to 22.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.1265g/mL
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 600
Temperatura de inflamación 252°C
Valor hidroxilo 178 to 197mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4660 to 1.4700
Gravedad específica 1.1265
Viscosidad 16-19 mPa.s (20°C)
Agua 0.5% max. (K.F.)