Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
| Forma física | Líquido |
| Punto de fusión | -65.0°C |
| Densidad | 1.1250g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 171°C |
| Valor hidroxilo | 534 to 591mg KOH/g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación