Learn More
Polietilenglicol, peso molecular medio 200
Código de producto. 10494395 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10494395 5 L Tambor de plástico 5 LT
10732431 5 mL Frasco de plástico 5 ML
10654702 1 L Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10494395 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192210051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Forma física Líquido
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 1.1250g/mL
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación 171°C
Valor hidroxilo 534 to 591mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice de refracción 1.4580 to 1.4610
Gravedad específica 1.125
Viscosidad 60-70 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Agua 0.5% max. (K.F.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethylene glycol
RU– Solo para uso en investigación