Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 1500, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742621 100 g Frasco de plástico 100 g
10625272 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10035903 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192261000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 1500
Forma física Escamas cerosas
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >250°C
Valor hidroxilo 70 to 80mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Viscosidad 36-42 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Agua 0.5% max. (K.F.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1500