Learn More
Poli(etilenglicol), P.M. medio 1450
Código de producto. 10742602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
3 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742602 100 g Frasco de plástico 100 g
10637401 500 g Frasco de plástico 500 g
10187940 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10557752 3 kg Tambor de plástico 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10742602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418041000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 1450
Forma física Escamas cerosas
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Cantidad 100 g
Valor hidroxilo 70 to 80mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 36-42 mPa.s ( 20°C 50% in water)
Agua 0.5% max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.