Learn More
Poli(etilenglicol), P.M. medio 1450
Código de producto. 10637401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
3 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637401 500 g Frasco de plástico 500 g
10742602 100 g Frasco de plástico 100 g
10187940 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10557752 3 kg Tambor de plástico 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10637401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418045000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 1450
Forma física Escamas cerosas
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Cantidad 500 g
Valor hidroxilo 70 to 80mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 36-42 mPa.s ( 20°C 50% in water)
Agua 0.5% max. (K.F.)
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación