Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 1000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752621 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10463965 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192250010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Blanco
Nombre de nota Average M.W. 1000
Forma física Sólido ceroso
Punto de fusión 35.0°C to 40.0°C
Cantidad 1 kg
Temperatura de inflamación >260°C
Valor hidroxilo 107 to 118mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Viscosidad 24-29 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Agua 0.5% max. (K.F.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1000