Learn More
Poli (Adipato de Etileno)~ 10.000 por GPC, TRC
Código de producto. 30380084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380084 500 mg -
30379099 100 mg 100 miligramos
30382174 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE249380500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24938-37-2
Fórmula molecular C6H10O4 . C2H6O2
Sinónimo 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
Nombre IUPAC bis(2-hidroxietil) hexanedioato
SMILES OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(Ethylene Adipate)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1103