Learn More
Poli(dimetilsiloxano), TRC
Código de producto. 30008651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008651 10 g 10 g
17957534 5 g 5 g
17947264 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68834010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-62-9
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Sinónimo Dimethylpolysiloxane
SMILES C[Si](C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicone oil
Cantidad 10 g