Learn More
Polidimetilsiloxano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143910 250 g Frasco de vidrio 250 g
10521821 500 g Frasco de vidrio 500 g
10494215 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178442500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9016-00-6
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) 74.15
Número MDL MFCD00084411
Clave InChI SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Simethicone, Dimethicone, PDMS
Nombre IUPAC Dimetilsilanona
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(dimethylsiloxane)
Forma física Aceite, libre de materia suspendida
Fórmula lineal {Si(CH3)2O-}x
Densidad 96%5g/mL
Índice Merck 10, 8374
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Olor Passes Test
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm)
Viscosidad 100mPa·s (25°C)