Descripción
Cuando se adsorbe en la superficie de cultivo, la poli-lisina aumenta el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión celular. Es un compromiso entre los productos de menor peso molecular más fáciles de usar y los pesos moleculares más altos extremadamente viscosos.
La poli-lisina mejora la interacción electrostática entre los iones cargados negativamente de la membrana celular y la superficie de cultivo. Las formas D y L pueden usarse como sustrato de recubrimiento, ya que la poli-lisina es un factor de fijación no específico para las células; sin embargo, ciertas células pueden digerirlo. En este caso, la poli-D-lisina debe utilizarse como factor de fijación para que las células no se interrumpan por la absorción excesiva de L-lisina.
El hidrobromuro de poli-D-lisina se utiliza normalmente como sustrato de recubrimiento para placas de cultivo, portaobjetos, etc. También se han notificado otros usos para la poli-lisina:
- Combinación con metotrexato para aumentar el transporte de fármacos
- Microencapsulación de islotes
- Uso en procedimiento reproducible simple para preparaciones cromosómicas de una variedad de tejidos
- Inmovilización de células vivas en microcápsulas semipermeables biocompatibles
- En la preparación de gránulos policatiónicos
- Combinación con albúmina y peroxidasa de rábano picante para mejorar la absorción celular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly-D-lysine Hydrobromide |
| CAS | 27964-99-4 |
| Fórmula molecular | C6H15BrN2O2 |
| Sinónimo | d-lysine hydrobromide |
| Información de solubilidad | 50mg/mL, H2O |
| Clave InChI | MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N |
| SMILES | C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br |
| Nombre IUPAC | (2R)-2,6-ácido diaminohexanoico; hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 227.102 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |