Learn More
Hidrobromuro de poli-D-lisina, MP Biomedicals
Código de producto. 17318583 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17318583 50 mg 50 miligramos
11428350 10 mg 10 miligramos
11448350 100 mg 100 miligramos
11458350 500 mg 500 miligramos
11468350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17318583 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210269450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    193.20€ / 50 miligramos
    Ahorro 9.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 27964-99-4
Fórmula molecular C6H15BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 227.102
Clave InChI MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Sinónimo d-lysine hydrobromide
PubChem CID 87493163
Nombre IUPAC (2R)-2,6-ácido diaminohexanoico; hidrobromuro
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly-D-Lysine Hydrobromide
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) De 4.000 a 15.000