Learn More
Policaprolactona triol, P.M. medio 300, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10641925 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 39280-09-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39280-09-6
Número MDL MFCD00084405
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(caprolactone) triol
Color Incolora
Forma física Líquido viscoso
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589nm)